Learn More
Lonza™ Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele
Artikelnummer. 11587875
Click to view available options
Trennbereich:
100 bis ≥ 2000 bp
300 bis ≥ 8000 bp
300 bp bis ≥ 8 kb
Wells:
20-Well
2 x 20-Well
Packungsgröße:
1 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 11587875
Marke: Lonza™ 57230
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Effiziente Auflösung von DNA im Bereich von 10 bp bis über 10 kb.Die Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele wurden für eine präzise Trennung von DNA-Fragmenten für die meisten Gelelektrophoreseanwendungen entwickelt.
  • Ideal zum Überprüfen von Restriktionsverdaus und PCR-Produkten
  • Auf Qualität und Leistung getestet, um jederzeit reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Mit Ethidiumbromid vorgefärbt
  • Kompatibel mit gängigen Midi-Kammern, Mehrkanalpipetten und Mikrotiterplatten mit alternierendem Well-Abstand
Hinweis: Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen. Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gelen und Lösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer TBE
Farbe Durchsichtig
Konzentration 1%
Produkttyp Vorgegossenes Gel
Trennbereich 300 bp bis ≥ 8 kb
Wells 2 x 20-Well
DNase-frei Ja
Zusammensetzung 1 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, vorgefärbt mit 0,5 μg/ml Ethidiumbromid
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Trennung durch Gelelektrophorese
Material Agarose
Menge 8 Gele
RNase-frei Ja
Lagerungsbedingungen 18 bis 26 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,23 in.
Dicke (metrisch) 0,6 cm
Volumen pro Well 10 bis 12 μl