Learn More
NuSieve™ 3:1 Agarose, Lonza™
Beschreibung
- Entwickelt für die analytische Elektrophorese
- Auflösung von DNA-Fragmenten bis zu 1.000 bp, ist jedoch in der Lage DNA-Fragmente von 10 bp bis 1.500 bp aufzulösen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agarose |
| Menge | 25 g |
| Güte | Molekularbiologie |