Learn More
Lonza™ Reliant™ Fertiggele
Artikelnummer. 11557815
Click to view available options
Trennbereich:
100 bis ≥3000 bp
100 bis ≥ 2000 bp
20 bis ≥1000 bp
300 bis ≥ 8000 bp
300 bp bis ≥ 8 kb
400 bis ≥ 10000 bp
400 bp bis ≥ 10 kb
8 bis 1000 bp
8 bp bis ≥ 1 kb
Puffer:
TAE
TBE
Wells:
12-Well
20-Well
24-Well
8-Well
Marker oder Farbstoff:
Ethidiumbromid
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
20 Packungen
20 Stück
Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen.Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gellösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden.
Artikelnummer. 11557815
Marke: Lonza™ 54820
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen.Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gellösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden.
Für eine schnelle und reproduzierbare Auflösung von DNA in Größen von 8 bp bis 10 kb – Lonza™ Reliant™ Fertiggele sind ideal für die Analyse von PCR, Fragmenten von Restriktionsverdaus oder die meisten Klonierungsanforderungen.
  • Hergestellt mit hochwertigen Agarosen der Marken SeaKem™ Gold und NuSieve™ 3:1
  • Anwenderfreundlich
  • Passen für die meisten gängigen Mini-Elektrophoresesysteme, bei denen das Gel vom Puffer überschwemmt wird
  • Erhältlich mit 0,5 μ g/ml Ethidiumbromid für die einfache Visualisierung von DNA-Banden während und nach dem Lauf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer TBE
Farbe Durchsichtig
Konzentration 1%
Marker oder Farbstoff Ethidiumbromid
Produkttyp Vorgegossenes Gel
Trennbereich 300 bp bis ≥ 8 kb
Wells 12-Well
DNase-frei Ja
Zusammensetzung 1 % SeaKem™ Gold Agarose, TBE-Puffer, 0,5 μg/ml Ethidiumbromid
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Trennung durch Gelelektrophorese
Material Agarose
Menge 20 Gele
RNase-frei Ja
Lagerungsbedingungen 18 bis 26 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,19 in.
Dicke (metrisch) 0,5 cm
Volumen pro Well ≤15 μl
Länge (angloamerikanisch) Gel 3,7 in.
Länge (metrisch) Gel 9,5 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 2,37 in.
Breite (metrisch) Gel 6 cm