Learn More
Lonza™ Reliant™ Fertiggele
Artikelnummer. 11577825
Change view
Click to view available options
Trennbereich:
100 bis ≥3000 bp
100 bis ≥ 2000 bp
20 bis ≥1000 bp
300 bis ≥ 8000 bp
300 bp bis ≥ 8 kb
400 bis ≥ 10000 bp
400 bp bis ≥ 10 kb
8 bis 1000 bp
8 bp bis ≥ 1 kb
Puffer:
TAE
TBE
Wells:
12-Well
20-Well
24-Well
8-Well
Marker oder Farbstoff:
Ethidiumbromid
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
20 Packungen
20 Stück
Artikelnummer. Trennbereich Puffer Wells Marker oder Farbstoff unitSize
11577825 8 bis 1000 bp TBE 24-Well Ethidiumbromid 20 Stück
11527815 400 bp bis ≥ 10 kb TAE 8-Well Keine -
11597815 300 bp bis ≥ 8 kb TBE 8-Well Ethidiumbromid 1 Stück
11567825 8 bp bis ≥ 1 kb TBE 20-Well Ethidiumbromid 20 Stück
11507825 300 bis ≥ 8000 bp TBE 24-Well Ethidiumbromid 20 Packungen
11557825 8 bp bis ≥ 1 kb TBE 8-Well Ethidiumbromid 20 Stück
11547825 20 bis ≥1000 bp TAE 8-Well Ethidiumbromid 20 Stück
11537835 100 bis ≥ 2000 bp TBE 20-Well Ethidiumbromid 20 Stück
11547835 8 bp bis ≥ 1 kb TBE 20-Well Keine 20 Stück
11517825 300 bp bis ≥ 8 kb TBE 20-Well Ethidiumbromid 1 Stück
11537815 400 bis ≥ 10000 bp TAE 8-Well Ethidiumbromid -
11557815 300 bp bis ≥ 8 kb TBE 12-Well Ethidiumbromid 1 Stück
11547815 100 bis ≥3000 bp TBE 24-Well Ethidiumbromid 20 Stück
13 options
Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen.Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gellösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden.
Artikelnummer. 11577825
Marke: Lonza™ 54929
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen.Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gellösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden.
Für eine schnelle und reproduzierbare Auflösung von DNA in Größen von 8 bp bis 10 kb – Lonza™ Reliant™ Fertiggele sind ideal für die Analyse von PCR, Fragmenten von Restriktionsverdaus oder die meisten Klonierungsanforderungen.
  • Hergestellt mit hochwertigen Agarosen der Marken SeaKem™ Gold und NuSieve™ 3:1
  • Anwenderfreundlich
  • Passen für die meisten gängigen Mini-Elektrophoresesysteme, bei denen das Gel vom Puffer überschwemmt wird
  • Erhältlich mit 0,5 μ g/ml Ethidiumbromid für die einfache Visualisierung von DNA-Banden während und nach dem Lauf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer TBE
Farbe Durchsichtig
Konzentration 4%
Marker oder Farbstoff Ethidiumbromid
Produkttyp Vorgegossenes Gel
Trennbereich 8 bis 1000 bp
Wells 24-Well
DNase-frei Ja
Zusammensetzung 4 % NuSieve 3:1 Plus Agarose, TBE-Puffer, 0,5 μg/ml Ethidiumbromid
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Trennung durch Gelelektrophorese
Material Agarose
Menge 20 Gele
RNase-frei Ja
Lagerungsbedingungen 18 bis 26 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,19 in.
Dicke (metrisch) 0,5 cm
Volumen pro Well ≤15 μl
Länge (angloamerikanisch) Gel 3,7 in.
Länge (metrisch) Gel 9,5 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 2,37 in.
Breite (metrisch) Gel 6 cm