Learn More
Lonza™ Reliant™ RNA-Fertiggele
Beschreibung
- Ready to use
- RNase free
- Free of denaturants, eliminating problems associated with staining gels containing formaldehyde
- Suitable for a variety of applications, including Northern blotting and analysis of RNA transcripts
- Compatible with most common mini chambers
- Available with a separate container of glyoxal buffer
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | MOPS |
| Konzentration | 1.25% |
| Format | Multiwell |
| Produkttyp | Vorgegossenes Gel |
| Wells | 8-Well |
| DNase-frei | Ja |
| Zusammensetzung | 1,25 % SeaKem™ Gold Agarose, 1X MOPS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Northern Blotting und Analyse von RNA-Transkripten |
| Material | Agarose |
| Menge | 20 Gele |
| Mehr anzeigen |