Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem Lose Septen für oben offene 24-414 Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521714
Change view
Click to view available options
Dicke (angloamerikanisch):
0,060 in.
0,125 in.
Menge:
144/Karton
2000/Karton
24/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
2000 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Dicke (angloamerikanisch) Menge unitSize
15369870 0,125 in. 2000/Karton 2000 Stück
13407559 0,125 in. 24/Karton 24 Stück
16190581 0,060 in. 144/Karton 144 Stück
3 options
Artikelnummer. 15369870
Marke: Thermo Scientific™ 2880022BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Lose Septen sind Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Septenflaschen mit 24-414 oben offenen Verschlusskappen
Thermo Scientific™ Lose Septen sind Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Septumflaschen mit oben offenen Kappen 24-414. Lose Septen können als Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und -Flaschen mit unverklebten Septen verwendet werden. Passend für oben offene Standardkappe 24-414. Die Kappe ist zur Verwendung mit diesem Septum auch separat erhältlich (297-2414). Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen.
  • Naturfarbenes Silikonseptum mit PTFE-Einlage, Stärke 0,125 in. oder 0,060 in., Durchmesser 24 mm
  • Zur Verwendung mit Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Flaschen mit oben offener Kappe 24-414
  • In einer Vielzahl von Mengen pro Packung erhältlich
Lieferumfang: Lose Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierungsparameter VOA
Farbe Naturfarben
Beschreibung Silikon-Septum mit PTFE-Einlage
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,94 in.
Material PTFE, Silikon
Anzahl pro Karton 2000
Menge 2000/Karton
Septa Silikon mit PTFE-Einlage
Dicke (angloamerikanisch) 0,125 in.
Füllstand Behandelt
Zertifizierung/Konformität Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
Form Rund
Produkttyp Septa
Verschlussgröße 24 bis 414 mm
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Verschlusstyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.