Learn More
Loratadin, Mikromol™
Beschreibung
Loratadin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Loratadine |
| CAS | 79794-75-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Loratadine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H23 Cl N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-(8-chlor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carboxylat |
| Mehr anzeigen |