Learn More
Lorglumid-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30473738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473738 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL469910250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lorglumide Sodium Salt
CAS 1021868-76-7
Summenformel C22H31Cl2N2NaO4
Menge 250 mg
Synonym 4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(dipentylamino)-5-oxo-pentanoic Acid Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C22H32Cl2N2O4.Na/c1-3-5-7-13-26(14-8-6-4-2)22(30)19(11-12-20(27)28)25-21(29)16-9-10-17(23)18(24)15-16;/h9-10,15,19H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28);/q;+1/p-1
SMILES O=C(O[Na])CCC(NC(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O
IUPAC-Name Natrium; 4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)Amino]-5-(Dipentylamino)-5-Oxopentananoat
Molekulargewicht (g/mol) 481.39
Formelmasse 480.1559