Learn More
Lornoxicam-d4 (pyridine-d4), CDN
Artikelnummer. 30316203
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30316203 0.01 g 0.01 Gramm
30312054 0.005 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316203
Marke: CDN CDND72450.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lornoxicam-d4
CAS 1216527-48-8
Summenformel C13 2H4 H6 Cl N3 O4 S2
Menge 0.01 g
InChI-Formel InChI=1 S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18 H,1H3,(H,15,16,19)/i2D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1nc(NC(=O)C2=C(O)c3sc(Cl)cc3S(=O)(=O)N2C)c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 6-chloro-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)thieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 375.84
Formelmasse 375.0052 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity