Learn More
Invitrogen™ Lorvotuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30284777
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284777 1 mg 1 Milligramm
30282604 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30284777
Marke: Invitrogen™ MA558508
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Lorvotuzumab mertansine has been used in trials studying the treatment of SCLC, Leukemia, Ovarian Cancer, Multiple Myeloma, and Merkel Cell Carcinoma, among others.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lorvotuzumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias BB-10901; huN901-DM1; IMGN901
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1