missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Losartan Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30008462
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008462 50 mg 50 Milligramm
30005864 1 mg 1 Milligramm
30005821 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47051050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 124750-92-1
Summenformel C22 H21 Cl N6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 436.89
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, E 3174, EXP 3174, Losartan Acid, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 2-Butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid, Losartan carboxylic acid, Losartan-carboxylic acid
IUPAC-Name 2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Losartan Carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)
Formelmasse 436.1415
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.