Learn More
Losartan-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Losartan-d4 |
| CAS | 1030937-27-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C22 2H4 H19 Cl N6 O |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Losartan D4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC-Name | [2-Butyl-5-chlor-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 426.94 |
| Mehr anzeigen |