Learn More
Losartan-d4, TRC
Artikelnummer. 30472881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472881 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30472881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47050325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Losartan-d4
CAS 1030937-27-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C22 2H4 H19 Cl N6 O
Menge 25 mg
Synonym Losartan D4
InChI-Formel InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-Name [2-Butyl-5-chlor-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 426.94
Formelmasse 426.1873
Reinheit (%) >95