Learn More
Losartan EP Verunreinigung J (Losartan USP Verwandte Verbindung B), Mikromol™
Artikelnummer. 30463793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463793 4 x 25 mg -
30049658 100 mg 100 Milligramm
30051065 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463793 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0168.1800254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Losartan EP Verunreinigung J (Losartan USP Verwandte Verbindung B), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Acetyl Losartan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H25 Cl N6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J
InChI-Formel InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-Name [2-Butyl-5-chlor-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 464.95
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 464,1728 g/mol