Learn More
Losartan potassium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471689
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16471689 1 g 1 Gramm
16499847 5 g -
2 options
Artikelnummer. 16471689
Marke: Medchem Express HY17512A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Losartan potassium (DuP-753 potassium) is an angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 with an IC50 of 20 nM.
Losartan potassium (DuP-753 potassium) is an angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist, competing with the binding of angiotensin II to AT1 with an IC50 of 20 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Losartan potassium
CAS 124750-99-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22ClKN6O
Menge 1 g
Synonym DuP-753 potassium
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 110 mg/mL (238.61 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (108.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=CC=CC=C3C4=N[N-]N=N4)C=C2.[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 461.0
Formelmasse 461.0
Reinheit (%) 99.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation