Learn More
Losartan Trityl Ether, TRC
Artikelnummer. 30138712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138712 50 mg 50 Milligramm
17903295 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138712 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47053050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006062-28-7
Summenformel C41 H37 Cl N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 665.23
Synonym 2H-Tetrazole, 5-[4'-[[2-butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]- (ACI), 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[(triphenylmethoxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole (ACI), 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7
IUPAC-Name 5-[2-[4-[[2-Butyl-4-Chloro-5-(Trityloxymethyl)Imidazol-1-yl]methyl]phenyl]phenyl]-1H-Tetrazol
Industry Type Pharmazeutik
Menge 50 mg
Formelmasse 664.2717