Learn More
Lovibond™ Comparator Checkit™, Total Alkalinity, 20-240 mg/l CaCO3
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke: Lovibond™ 147450
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beinhaltet:
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Alkacheck-Tabletten (100 Stück)
- Probenzellen (2)
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
Beschreibung
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
± 5 % | |
Aqua comparator™ Gehäuse, Aqua comparator™-Scheibe, Alkacheck-Tabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche | |
20 bis 240 mg/l |
Routine-Trinkwasseranalyse | |
100 | |
Alkalinität-Testkit |