Learn More
Lovibond™ CHECKKIT ALUMINIUM 0,0-0,3 MG/L MG/L
Click to view available options
Bereich:
0 bis 0,3 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Aluminium Nr. 1 Tabletten (100 Stück)
- Aluminium Nr. 2 Tabletten (100 Stück)
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
| Enthält | Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Aluminium-Nr. 1 Tabletten, Aluminium-Nr. 2 Tabletten, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0 bis 0,3 mg/l |
| Typ | Aluminium-Testkit |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methenamine