Learn More
Lovibond™ Comparator Checkit™, Chlor, frei (DPD), 0-3,5 mg/l Cl2
Artikelnummer. 10369834
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 3,5 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
10369834 0 bis 3,5 mg/l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10369834 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 147050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20 €
    86.63 € / 1 Stück
    Sparen 12.57 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • Aqua Komparator Gehäuse
  • Aqua Komparator Scheibe
  • DPD-freies Reagenz, 5 ml-Probe (100 Stück)
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, DPD-freies Reagenz, 5-ml-Proben, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transporttasche
Anzahl Tests 100
Bereich 0 bis 3,5 mg/l
Typ Chlorfrei- und Gesamttestkit