Learn More
Lovibond™ CHECKIT KUPFER 0-1 MG/L
Artikelnummer. 10245172
Change view
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich unitSize
10245172 0 bis 1 mg/l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10245172
Marke: Lovibond™ 147440
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aqua Komparator Gehäuse
  • Aqua Komparator Scheibe
  • Kupfer Nr. 1 Tabletten (100 Stück)
  • Kupfer Nr. 2 Tabletten (100 Stück)
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Kupfer-Nr. 1 Tabletts, Kupfer-Nr. 2 Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer
Anzahl Tests 100
Bereich 0 bis 1 mg/l
Typ Kupferfreies Gesamttestkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • copper No. 2
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium thioglycolate trihydride, adipicacid