Learn More
Lovibond™ Testkit Checkit Comparator Eisen HR, 0 - 10 mg/l
Beschreibung
Beinhaltet
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Eisen HR-Tabletten (100 Stück)
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
| Enthält | Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Eisen-HR-Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0 bis 10 mg/l |
| Typ | HR-Eisentestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Test kit Checkit Comparator Iron HR, 0 - 10mg/l .
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium chloride, calcium thioglycolatetrihydrate