Learn More
Lovibond™ CHECKIT EISEN 0,05-1,0 MG/L
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Eisen LR-Tabletten (100 Stück)
- Eisen (II) LR-Tabletten (100 Stück)
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
| Enthält | Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Eisen-LR-Tabletts, Eisen (II)-LR-Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0 bis 1 mg/l |
| Typ | LR-Eisentestkit |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.