Learn More
Lovibond™ Testkit Checkit Comparator D55 Siliciumdioxid VLR 0 - 1 mg/l
Artikelnummer. 10591043
Change view
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich unitSize
10591043 0 bis 1 mg/l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10591043
Marke: Lovibond™ 147360
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aqua Komparator Gehäuse
  • Aqua Komparator Scheibe
  • Silika Nr. 1 Tabletten (100 Stück)
  • Silika Nr. 2 Tabletten (100 Stück)
  • Silika-PR-Tabletten (100 Stück)
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, Tabletten Silika Nr. 1, Tabletten Silika Nr. 2, Silika-PR-Tabletten, 2 x 13.5 mm große Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche
Anzahl Tests 100
Bereich 0 bis 1 mg/l
Typ VLR Silika-Testkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Testkit Checkit Comparator D55 Siliciumdioxid VLR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphamic acid, sodium molybdate, tartaric acid, boric acid