Learn More
Lovibond™ DPD Nr. 3 HR Tabletten
Click to view available options
Bereich:
0,01 bis 10 ppm
Packungsgröße:
100 Tabletten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Kaliumjodid <30 %, ungefährliche Bestandteile <70 % |
| pH-Bereich | 6,3 |
| Format | Tablet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SC450 Chlor 2 und 3 Kolorimeter, MC500 Kolorimeter, SP600 Spektralphotometer, AquaPRO3 und PRO6 Pool Photometer |
| Bereich | 0,01 bis 10 ppm |
| Lagerungsbedingungen | 20 °C |
| Testmethode | DPD |
| Typ | DPD-Nr. 3 HR-Tablette |