Learn More
Lovibond™ Reagenz Tabletten Ozon (DPD4), 0-1,0 mg
Artikelnummer. 15371935
Click to view available options
Bereich:
0,1 bis 10 mg/l
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15371935
Marke: Lovibond™ 511220BT
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die praktische Blisterverpackung ermöglicht es dem Anwender, die Tablette direkt durch die Folie in die Probe zu schieben
  • Jede Tablette ist hermetisch in einer einzelnen Aluminiumfolientasche versiegelt, die sie vor Umweltbedingungen schützt und so eine längere Haltbarkeit gewährleistet
  • Zur Verwendung mit MC500™ Mehrparameter-Handkolorimeter (Kat. Nr. 15-398-470) und SP600 Spektralphotometer (15-398-320)
  • Test auf aktiven Sauerstoff in Wasserproben
  • Bereich: 0.1 bis 10 mg/l
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Kaliumiodid 1 bis 10 %, N,N-Diethylbenzol-1,4 -Diammoniumsulfat0.1 zu 1 %, ungefährliche Bestandteile>90 %
pH-Bereich 6,2
Format Tablet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) MC500-Kolorimeter und SP600-Spektralphotometer
Bereich 0,1 bis 10 mg/l
Lagerungsbedingungen 20 °C
Testmethode DPD
Typ DPD-Nr. 4 HR-Tablette