Learn More
Lovibond™ Testtubes for Gardner Comparator 3000
Artikelnummer. 10139611
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10139611 Reagenzgläser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10139611 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 352280
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgläser, 10.65 mm Durchmesser, Zubehör für Gardner Komparator
Zur Verwendung mit dem Lovibond Gardner Scale3000 Komparator (09-053-409).
Spezifikation
Typ Reagenzgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Gardner-Komparator 3000 und FAC-Komparator 3000