Learn More
Lovibond™ GARDNER FARBSKALA-COMPARATOR
Artikelnummer. 11984189
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Speiseöle und -fette, Petroleum und Wachse
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
11984189 Speiseöle und -fette, Petroleum und Wachse 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11984189 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 345010
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Visuelle Abstufung von Gardner-Farbskalen
Einskaliges, dreifeldiges Gerät zur visuellen Farbkorrektur durch direkten Vergleich zwischen den Glasfarbstandards der Probe und Lovibond™ in einem Scheibenpaar. Der Vorteil eines dreiteiligen Sichtfeldes besteht darin, dass die Probe und zwei aufeinander folgende Gläser auf der Farbskala gleichzeitig angezeigt werden können, was die optimale Farbanpassung erleichtert. Für eine schnelle Farbkorrektur innerhalb vorgegebener Farbgrenzen können die Glasstandards auf die beiden Begrenzungsfarben eingestellt werden, sodass leicht überprüft werden kann, ob die Probe innerhalb der Toleranz liegt.
  • Zur visuellen Bestimmung der Gardner-Farbe von Proben durch direkten Vergleich zwischen Proben- und Glasfarbstandards
  • Versionen von Comparator 3000 sind auch für FAC, EBC und U.S. Naval Stores Rosin Farbskalen erhältlich
  • Im Lieferumfang sind die entsprechenden Farbglasfilter enthalten
  • Die Wolfram-Halogenlichtquelle ist farbkorrigiert auf CIE-Standardstrahlmittel C, was konstante Lichtbedingungen für die Farbkorrektur garantiert
  • Die Proben werden in Klarglasröhren mit einem Durchmesser von 10.65 mm gemessen
  • Enthält die 18 Glasstandards, aus denen die Skala in einem Paar AF 228-Scheiben besteht
  • Bereich: 1-18
  • Weglänge: 10 mm
Farbstandards für die Scheibenposition:
  • 4/30-1 (links) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
  • 4/30-2 (rechts) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CIE
Abmessungen (L x B x H) 9,64 x 9,25 x 3,54 in. (24,5 x 23,5 x 9 cm)
Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speiseöle und -fette, Petroleum und Wachse
Höhe (angloamerikanisch) 3,54 in.
Höhe (metrisch) 9 cm
Enthält 2 Scheiben mit farbigen Glasfiltern, rückführbar auf ISO 17025, 2 Reagenzgläser, AF228/T
Länge (angloamerikanisch) 9.64 Zoll
Länge (metrisch) 24,5 cm
Material Baustahlherstellung
Schichtdicke 10 mm
Bereich 1 bis 18
Gewicht (angloamerikanisch) 10,8 lb.
Gewicht (metrisch) 4,9 kg
Breite (angloamerikanisch) 9,25 in.
Breite (metrisch) 23,5 cm