Learn More
Lovibond™ Colorimeter-Küvetten aus optischem Glas
Artikelnummer. 11947765
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
1 in. (25,4 mm)
10 mm
10,79 mm
33 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke unitSize
11947765 10 mm 1 Stück
10634943 33 mm 1 Stück
10436962 10,79 mm 1 Stück
11908464 1 in. (25,4 mm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11947765 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 605960
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus optischem Glas nach höchsten Standards hergestellt.
Präzise verschmolzene Zellen in verschiedenen Abmessungen und Weglängen. Hinweis: Bei Geräten mit einer Heizeinheit und wenn Zellen einem thermischen Schock ausgesetzt werden, wird die Verwendung von Borosilikatzellen empfohlen.
  • Serie: W600 optisch
  • 21 x 40 mm-Zellen
  • Nur mit nicht erhitzten Proben (bis 40 °C) verwenden
Spezifikation
Typ Kolorimetriezelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Modelle Fs, PFXi-195, 880, 950 und 995 Geräte mit nicht erhitzten Proben (bis zu 40 °C)
Material Optisches Glas
Schichtdicke 10 mm