Learn More
Lovibond™ Sulfate 4 Powder Packs™
Description
- Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
- Die chemischen Eigenschaften eignen sich für die Verwendung mit Hach™ Kolorimeter, Spektralphotometer und Testkits
- Einfach aufreißen Powder Pack und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- “Leicht zu öffnen” Die Kerbe erleichtert das Öffnen der Verpackung.
- Einfach erstellen “V” um dem Benutzer zu ermöglichen, Reagenz in die Probe zu gießen
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Prüfung von Trinkwasser und Abwasser in Kommunen; Prüfung von industriellen Abwässern und Prozesskontrollen; Umweltbezogene Wasserbestimmungen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | US EPA |
| Farbe | Weiß |
| Material | Zitronensäure 50 bis 60 %, Bariumchlorid Dihydrat 40 bis 50 % |
| pH-Bereich | 2,3 |
| Volumen (metrisch) | 10 mL |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 70 mg/l |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- vario sulpha 4 F10, F25
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate