Learn More
Lovibond™ Total Chlorine Powder Packs™
Artikelnummer. 11719039
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1000 Packung
Bereich:
0 bis 2 mg/l
0 bis 3.5 mg/l
0 bis 5 mg/l
Volumen (angloamerikanisch):
0,16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volumen (metrisch):
5 mL
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Menge Bereich Volumen (angloamerikanisch) Volumen (metrisch) unitSize
11719039 1000 Packung 0 bis 5 mg/l 0.84 oz. 25 mL 1000 Stück
15351645 100/Packung 0 bis 3.5 mg/l 0,16 oz. 5 mL 100 Stück
15361645 1000 Packung 0 bis 3.5 mg/l 0,16 oz. 5 mL 1000 Stück
11709039 1000 Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 1000 Stück
15341655 1000 Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 1000 Stück
11718999 100/Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 100 Stück
10402345 100/Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 100 Stück
15351655 100/Packung 0 bis 5 mg/l 0.84 oz. 25 mL 100 Stück
15361655 1000 Packung 0 bis 5 mg/l 0.84 oz. 25 mL 1000 Stück
9 options
Artikelnummer. 11719039
Marke: Lovibond™ 530133
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
  • Für die Verwendung in SC450™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
  • Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
  • Leicht zu öffnende, versiegelte Folienpakete verhindern Kreuzkontaminationen
  • Erhältlich für 5, 10 und 25 ml-Probengrößen
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
US EPA-anerkannte DPD-Methode
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US EPA
Volumen (metrisch) 25 mL
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Zur Verwendung mit (Geräte) SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer
Menge 1000 Packung
Bereich 0 bis 5 mg/l
Typ DPD-Reagenz für Gesamtchlor-Tests
Volumen (angloamerikanisch) 0.84 oz.