Learn More
Lovibond™ Total Chlorine Powder Packs™
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1000 Packung
Bereich:
0 bis 2 mg/l
0 bis 3.5 mg/l
0 bis 5 mg/l
Volumen (angloamerikanisch):
0,16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volumen (metrisch):
5 mL
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
- Für die Verwendung in SC450™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
- Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
- Leicht zu öffnende, versiegelte Folienpakete verhindern Kreuzkontaminationen
- Erhältlich für 5, 10 und 25 ml-Probengrößen
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
US EPA-anerkannte DPD-Methode
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | US EPA |
| Volumen (metrisch) | 25 mL |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 5 mg/l |
| Typ | DPD-Reagenz für Gesamtchlor-Tests |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.84 oz. |