Learn More
Lovibond™ Total Chlorine Powder Packs™
Artikelnummer. 15361645
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1000 Packung
Bereich:
0 bis 2 mg/l
0 bis 3.5 mg/l
0 bis 5 mg/l
Volumen (angloamerikanisch):
0,16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volumen (metrisch):
5 mL
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Menge Bereich Volumen (angloamerikanisch) Volumen (metrisch) unitSize
15361645 1000 Packung 0 bis 3.5 mg/l 0,16 oz. 5 mL 1000 Stück
15351645 100/Packung 0 bis 3.5 mg/l 0,16 oz. 5 mL 100 Stück
11709039 1000 Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 1000 Stück
15341655 1000 Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 1000 Stück
11718999 100/Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 100 Stück
10402345 100/Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 100 Stück
15351655 100/Packung 0 bis 5 mg/l 0.84 oz. 25 mL 100 Stück
15361655 1000 Packung 0 bis 5 mg/l 0.84 oz. 25 mL 1000 Stück
11719039 1000 Packung 0 bis 5 mg/l 0.84 oz. 25 mL 1000 Stück
9 options
Artikelnummer. 15361645
Marke: Lovibond™ 530083
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
  • Für die Verwendung in SC450™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
  • Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
  • Leicht zu öffnende, versiegelte Folienpakete verhindern Kreuzkontaminationen
  • Erhältlich für 5, 10 und 25 ml-Probengrößen
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
US EPA-anerkannte DPD-Methode
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US EPA
Volumen (metrisch) 5 mL
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Zur Verwendung mit (Geräte) SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer
Menge 1000 Packung
Bereich 0 bis 3.5 mg/l
Typ DPD-Reagenz für Gesamtchlor-Tests
Volumen (angloamerikanisch) 0,16 oz.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1000 POWDER VARIO CHLORINE TOTAL DPD 5 ML .
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide, EDTA