Learn More
Lovibond™ X100 TESTS VARIO DEHA REAGENT SET
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke: Lovibond™ 536000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet: Oxyscav-Reagenz (10 ml-Probe, 100 Stück), DEHA 2-Reagenzlösung (100 ml)
Beschreibung
- Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
- Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Orbeco-Hellige und Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
- Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
- Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern | |
10 ml Oxyscav Reagenz (100/Packung), 10 ml DEHA2 Reagenzienlösung | |
20 bis 500 μg | |
DEHA Reagenziensatz |
Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer | |
100 | |
PPST |
Sicherheit und Handhabung
- 100TEST TESTS VARIO DEHA REAGENT SET
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, iron(III) nitrate nonahydrate