Learn More
Lovibond™ Ammoniak-Reagenziensatz, für Röhrchentests, hoher Bereich
Artikelnummer. 13151086
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests Packungsgröße
13151086 25 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13151086 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 535650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 €
    127.50 € / 50 Stück
    Sparen 5.50 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Ammoniakcyanurat-Reagenz (5 ml-Probe, Packung mit 100 Stück), Ammoniak-Salicylat-Reagenz (5 ml, Packung mit 100 Stück), HR AM-Verdünnungsröhrchen (50 ct.)
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
  • Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
  • Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
  • Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
  • Das große Design erleichtert die Handhabung
  • Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
  • Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
  • Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Zur Verwendung mit (Geräte) Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer
Enthält 5 ml Ammoniakcyanurat-Reagenz (100/Packung), 5 ml Ammoniaksalicylat-Reagenz (100/Packung), 50 Karton HR AM Verdünnungsröhrchen
Anzahl Tests 25
Bereich 0 bis 50 mg/l
Testmethode Salicylat
Typ Ammoniak-Reagenzsatz für großen Bereich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vario AM VIAL Test Reagent SET HR
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.