Learn More
Lovibond™ Ammoniak-Reagenziensatz, für Röhrchentests, niedriger Bereich
Artikelnummer. 15228103
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
1 PCS
Artikelnummer. 15228103
Marke: Lovibond™ 535600
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Ammoniakcyanurat-Reagenz (5 ml-Probe, 100 Stück), Ammoniak-Salicylat-Reagenz (5 ml, 100 Stück), LR AM-Verdünnungsröhrchen (50 ct.)
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
  • Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
  • Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
  • Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
  • Das große Design erleichtert die Handhabung
  • Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
  • Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
  • Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Zur Verwendung mit (Geräte) Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer
Enthält 5 ml Ammoniakcyanurat-Reagenz (100/Packung), 5 ml Ammoniaksalicylat-Reagenz (100/Packung), 50 Karton LR AM Verdünnungsröhrchen
Anzahl Tests 25
Bereich 0 bis 2,5 mg/l
Testmethode Salicylat
Typ Ammoniak-Reagenzsatz für niedrigen Bereich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LOW RANGE VARIO AM TUBE TEST REAGENT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichlorocyanurate, sodium salicylate, sodium nitroprusside dih
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.