missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ Nitrat-Reagenziensatz, für Röhrchentests, 0 bis 30 mg/l Nitrat-Stickstoff
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Nitra X Reagenzröhrchen Reagenz A (50 ct), Nitra X Chromotrop-Reagenz B (50 ct)
- Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
- Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
- Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
- Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer |
| Enthält | 50 ct. Nitra X Reagent Röhrchen Reagent A, 50 ct. Nitra X Chromotropic Reagent B |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0 bis 30 mg/l |
| Testmethode | Chromotropische Säure |
| Typ | Nitrat-Röhrchen Test-Reagenz-Set |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur