Learn More
Lovibond™ Gesamtnitrogen-Reagenziensatz, für Röhrchentests, hoher Bereich
Beschreibung
Beinhaltet
Gesamt-N-Persulfat-Reagenz, Gesamtstickstoffreagenz A, Gesamtstickstoffreagenz B, Gesamtstickstoffhydroxid-HR-Röhrchen, Gesamtstickstoffsäure LR/HR-Röhrchen, deionisiertes Wasser, 100 ml
- Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
- Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
- Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
- Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Specifikationer
Specifikationer
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer, Reaktionsapparat |
| Enthält | Total N Persulfate Reagent (50er Pack), Total Nitrogen Reagent A (50er Pack), Total Nitrogen Reagent B (50er Pack), 50 ct. Total Nitrogen Hydroxide HR-Röhrchen, 50 ct. Total Nitrogen Acid LR/HR-Röhrchen, 100 ml deionisiertes Wasser |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0 bis 150 mg/l |
| Testmethode | Persulfat-Aufschluss |
| Typ | Total Nitrogen Reagent Set für große Messbereiche |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Vario Total Nitrogen Acid LR/HR Tube
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?