Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: DEHA Solution
Click to view available options
Menge:
100/Packung
100 mL
15 ml
200/Packung
250/Packung
Typ:
DEHA-getestete Lösung
DPD Glycin-Testtabletten
DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung)
EDTA-Testtabletten
pH-Universal
Format:
Flüssig
Tablet
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
100 Stück
100 Tabletten
15 Milliliter
250 Stück
Beschreibung
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
- Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
- Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssigkeits- und Tablettenformaten geliefert
- Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Tablet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimeter und Spektrophotometer |
| Menge | 250/Packung |
| Typ | DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung) |