Learn More
Corning™ Cycloolefin-Copolymer-Mikrotiterplatte mit niedriger Basis
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Ohne Logo und Schriftzug für verbesserte Hitzeversiegelung und einfache Handhabung von Flüssigkeiten
- Niedrige Basis für optimale Empfindlichkeit des unteren Lesegeräts
- Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 32 x 48 |
| Bindungsart | Nicht behandelt |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Cycloolefin Copolymer |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | Bis zu 8 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |