Learn More
Cole-Parmer™ Beutel aus Polyethylen niedriger Dichte
Artikelnummer. 11729859 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203 mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11729859
Marke: Cole-Parmer™ 0650508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In diesen LDPE-Beuteln lassen sich verschiedene Feststoffe oder Pulver aufbewahren. Die Beutel aus Polyethylen mit geringer Dichte eignen sich dank der starken Bodendichtung für viele Lagerungsanforderungen.
  • Versiegeln mit Heißsiegelgerät oder Beutelbindern
  • Gut für die allgemeine Laborlagerung
  • Lieferbar in verschiedenen Größen und Stärken
Spezifikation
Beschreibung Beutel niedriger Dichte
Farbe Durchsichtig
Material Polyethylen
Menge 1000 Packungen
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Abmessungen (L x B) 178 x 127mm
Länge (metrisch) 178 mm
Breite (metrisch) 127 mm