Learn More
Cole-Parmer™ Beutel aus Polyethylen niedriger Dichte
Shop All Cole-Parmer Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203 mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
1000 Stück
500 Stück
Description
- Versiegeln mit Heißsiegelgerät oder Beutelbindern
- Gut für die allgemeine Laborlagerung
- Lieferbar in verschiedenen Größen und Stärken
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Beutel niedriger Dichte |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 500 Packung |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2,50 mil |
| Abmessungen (L x B) | 229 x 152mm |
| Länge (metrisch) | 229 mm |
| Breite (metrisch) | 152 mm |