Learn More
Cole-Parmer™ Beutel aus Polyethylen niedriger Dichte
In diesen LDPE-Beuteln lassen sich verschiedene Feststoffe oder Pulver aufbewahren. Die Beutel aus Polyethylen mit geringer Dichte eignen sich dank der starken Bodendichtung für viele Lagerungsanforderungen.
66.15 € - 332.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Beutel niedriger Dichte |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11729859
|
Cole-Parmer™
06505-08 |
178 x 127mm |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11878631
|
Cole-Parmer™
06505-10 |
229 x 152mm |
151.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11749859
|
Cole-Parmer™
06505-16 |
305 x 254mm |
273.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11755648
|
Cole-Parmer™
06505-18 |
457 x 305mm |
332.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11868631
|
Cole-Parmer™
06505-02 |
127 x 76mm |
66.15 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12303820
|
Cole-Parmer™
06505-14 |
254 x 203 mm |
122.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13415938
|
Cole-Parmer™
06505-12 |
457 x 152mm |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Versiegeln mit Heißsiegelgerät oder Beutelbindern
- Gut für die allgemeine Laborlagerung
- Lieferbar in verschiedenen Größen und Stärken
Spezifikation
Beutel niedriger Dichte | |
Durchsichtig | |
Polyethylen |