Learn More
Greiner Bio-One Serumpipetten aus Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsart:
25/Bag
500/Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
Beschreibung
- With graduation
- Material: Low density polyethylene
- Frapid transfer of liquids
- For single use only
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schneller Transfer von Flüssigkeiten |
| Skala | Ja |
| Menge | 1500/Cs. |
| Verpackungsart | 500/Beutel |
| Volumen (metrisch) | 2.5 mL |
| Länge (metrisch) | 153 mm |
| Typ | Serumpippette |