Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss
Artikelnummer. 10024770
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
360 Stück
46 Stück
64 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10024770 200 ml 1 Stück
10797551 50 ml 1 Stück
10129760 100 ml 1 Stück
15921391 100 ml 360 Stück
10116360 300 ml 1 Stück
10798511 500 ml 1 Stück
15941391 500 ml -
10723331 750 ml 1 Stück
10442335 1000 ml 64 Stück
15951471 1000 ml 64 Stück
15951391 1500 ml 46 Stück
10380761 1500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10024770 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000070530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.61 €
    1.37 € / 1 Stück
    Sparen 0.24 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Verschlüsse separat lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Form Weiter Hals, Rund
Material LDPE
Menge 1Each
Closure Included Nein
Graduated Nein
Produkttyp Weithalsflasche