Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
360 Stück
46 Stück
64 Stück
Descrizione
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
- Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
- Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung
- Verschlüsse separat lieferbar
Specifica
Specifica
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Form | Weiter Hals, Rund |
| Material | LDPE |
| Menge | 1Each |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Nein |
| Produkttyp | Weithalsflasche |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto