missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss

Artikelnummer. 10798511
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
360 Stück
46 Stück
64 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10798511 500 ml 1 Stück
10797551 50 ml 1 Stück
10129760 100 ml 1 Stück
15921391 100 ml 360 Stück
10024770 200 ml 1 Stück
10116360 300 ml 1 Stück
15941391 500 ml -
10723331 750 ml 1 Stück
10442335 1000 ml 64 Stück
15951471 1000 ml 64 Stück
15951391 1500 ml 46 Stück
10380761 1500 ml -
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10798511

Marke: Kautex™ 2000070533

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.

  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Verschlüsse separat lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Form Weiter Hals, Rund
Material LDPE
Menge Je 1
Closure Included Nein
Graduated Nein
Produkttyp Weithalsflasche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.