Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss
Artikelnummer. 15921391
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
360 Stück
46 Stück
64 Stück
Artikelnummer. 15921391
Marke: Kautex™ 2000070529
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Verschlüsse separat lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Form Weiter Hals, Rund
Material LDPE
Menge Je 1
Closure Included Nein
Graduated Nein
Produkttyp Weithalsflasche