Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
360 Stück
46 Stück
64 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
- Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
- Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung
- Verschlüsse separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1500 ml |
| Form | Weiter Hals, Rund |
| Material | LDPE |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Nein |
| Produkttyp | Weithalsflasche |