Få mere at vide
Få mere at vide
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
Förpackningsstorlek
1 Stück
360 Stück
46 Stück
64 Stück
Beskrivelse
ulliHergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für Flexibilität und Zähigkeit/liliNatürliche durchscheinende, runde Farbflaschen/liliIdeal zum Dispensieren, Versenden von Proben, Klebstoffen, Transport und Lagerungnbsp;/liliVerschlüsse separat erhältlich/li/ul
Tekniske data
Tekniske data
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Form | Weiter Hals, Rund |
| Material | LDPE |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Nein |
| Produkttyp | Weithalsflasche |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion