missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss

Produktkode 15951471
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
Förpackningsstorlek
1 Stück
360 Stück
46 Stück
64 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 15951471

missing translation for 'mfr': Kautex™ 2000070535

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.

ulliHergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für Flexibilität und Zähigkeit/liliNatürliche durchscheinende, runde Farbflaschen/liliIdeal zum Dispensieren, Versenden von Proben, Klebstoffen, Transport und Lagerungnbsp;/liliVerschlüsse separat erhältlich/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Form Weiter Hals, Rund
Material LDPE
Menge Je 1
Closure Included Nein
Graduated Nein
Produkttyp Weithalsflasche
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.