Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen ohne Verschluss
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
- Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
- Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung
- Verschlüsse separat lieferbar
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Form | Weiter Hals, Rund |
| Material | LDPE |
| Menge | 1Each |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Nein |
| Produkttyp | Weithalsflasche |